Merck
ENA161209152
Enamine
propan-2-yl 3-aminopropanoate hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
167.64
MDL番号:
Iupac Name
isopropyl 3-aminopropanoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H13NO2.ClH/c1-5(2)9-6(8)3-4-7;/h5H,3-4,7H2,1-2H3;1H
InChI Key
ZFJJVRUMTOXLAG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23155
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23155