Merck
ENA161209086
Enamine
2-{[(furan-2-yl)methyl]amino}-N-phenylacetamide hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
266.73
MDL番号:
mp
215-216
Iupac Name
2-[(2-furylmethyl)amino]-N-phenylacetamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H14N2O2.ClH/c16-13(15-11-5-2-1-3-6-11)10-14-9-12-7-4-8-17-12;/h1-8,14H,9-10H2,(H,15,16);1H
InChI Key
ZLEWHWNHBKJLOB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-15354
Melting Point
215-216
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-15354
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)