Merck
ENA161208897
Enamine
2-[4-(2-chloroacetyl)piperazin-1-yl]-N,N-dimethylacetamide hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
284.19
MDL番号:
mp
172-173
Iupac Name
2-[4-(chloroacetyl)-1-piperazinyl]-N,N-dimethylacetamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H18ClN3O2.ClH/c1-12(2)10(16)8-13-3-5-14(6-4-13)9(15)7-11;/h3-8H2,1-2H3;1H
InChI Key
MJBBOCPKHBGVAW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
91
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-12540
Melting Point
172-173
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-12540
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)