Merck
ENA161208867
Enamine
3,4-dipropoxyaniline hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
245.75
MDL番号:
Iupac Name
3,4-dipropoxyaniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H19NO2.ClH/c1-3-7-14-11-6-5-10(13)9-12(11)15-8-4-2;/h5-6,9H,3-4,7-8,13H2,1-2H3;1H
InChI Key
WNXWXGACRXVYEJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-05611
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-05611
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)