Merck
ENA161208771
Enamine
[3-(dimethylamino)propyl][(thiophen-2-yl)methyl]amine dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
271.25
MDL番号:
Iupac Name
N~1~,N~1~-dimethyl-N~3~-(2-thienylmethyl)-1,3-propanediamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H18N2S.2ClH/c1-12(2)7-4-6-11-9-10-5-3-8-13-10;;/h3,5,8,11H,4,6-7,9H2,1-2H3;2*1H
InChI Key
RGDGACOQFAATKI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-09817
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-09817
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)