Merck
ENA161208748
Enamine
N-(4-oxo-2-sulfanylidene-1,3-thiazolidin-3-yl)pyridine-3-carboxamide hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
289.77
MDL番号:
Iupac Name
N-(4-oxo-2-thioxo-1,3-thiazolidin-3-yl)nicotinamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H7N3O2S2.ClH/c13-7-5-16-9(15)12(7)11-8(14)6-2-1-3-10-4-6;/h1-4H,5H2,(H,11,14);1H
InChI Key
UUHVEKWRBYIFQE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-01487
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-01487