Merck
ENA161208642
Enamine
2-chloro-N-{4-[ethyl(propan-2-yl)amino]phenyl}acetamide hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
291.22
MDL番号:
Iupac Name
2-chloro-N-{4-[ethyl(isopropyl)amino]phenyl}acetamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H19ClN2O.ClH/c1-4-16(10(2)3)12-7-5-11(6-8-12)15-13(17)9-14;/h5-8,10H,4,9H2,1-3H3,(H,15,17);1H
InChI Key
NAWIFQYVUQWTHF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-01588
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-01588
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)