Merck
ENA159843980
Enamine
4-fluoro-3-[(prop-2-en-1-yl)sulfamoyl]benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
259.26
MDL番号:
Iupac Name
3-[(allylamino)sulfonyl]-4-fluorobenzoic acid
Inchi Code
1S/C10H10FNO4S/c1-2-5-12-17(15,16)9-6-7(10(13)14)3-4-8(9)11/h2-4,6,12H,1,5H2,(H,13,14)
InChI Key
HKJXODOYNLXZLB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-31809
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-31809