Merck
ENA159843957
Enamine
1-(3,5-dimethoxybenzoyl)piperazine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
286.76
MDL番号:
Iupac Name
1-(3,5-dimethoxybenzoyl)piperazine hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H18N2O3.ClH/c1-17-11-7-10(8-12(9-11)18-2)13(16)15-5-3-14-4-6-15;/h7-9,14H,3-6H2,1-2H3;1H
InChI Key
XHLQLNHOTLGZAE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-31777
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-31777
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)