Merck
ENA159843598
Enamine
6-fluoro-2,3,4,9-tetrahydro-1H-carbazol-4-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
203.22
MDL番号:
mp
244-249
Iupac Name
6-fluoro-1,2,3,9-tetrahydro-4H-carbazol-4-one
Inchi Code
1S/C12H10FNO/c13-7-4-5-9-8(6-7)12-10(14-9)2-1-3-11(12)15/h4-6,14H,1-3H2
InChI Key
LWGNURGTUVSLGV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-31913
Melting Point
244-249
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-31913
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)