Merck
ENA159843349
Enamine
3-(benzylamino)propanoic acid hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
215.68
MDL番号:
mp
175-176
Iupac Name
N-benzyl-beta-alanine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H13NO2.ClH/c12-10(13)6-7-11-8-9-4-2-1-3-5-9;/h1-5,11H,6-8H2,(H,12,13);1H
InChI Key
KVOYPZXQUFLMHX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-31533
Melting Point
175-176
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-31533