Merck
ENA156508358
Enamine
3-(aminomethyl)-1lambda6-thiolane-1,1-dione
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
149.21
MDL番号:
Iupac Name
(1,1-dioxidotetrahydro-3-thienyl)methylamine
Inchi Code
1S/C5H11NO2S/c6-3-5-1-2-9(7,8)4-5/h5H,1-4,6H2
InChI Key
YCTRDJGHVGMYAO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-30903
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-30903