Merck
ENA156508306
Enamine
1-methyl-2,4-dioxo-1H,2H,3H,4H-pyrido[2,3-d]pyrimidine-7-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
221.17
MDL番号:
Iupac Name
1-methyl-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrido[2,3-d]pyrimidine-7-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H7N3O4/c1-12-6-4(7(13)11-9(12)16)2-3-5(10-6)8(14)15/h2-3H,1H3,(H,14,15)(H,11,13,16)
InChI Key
CAOKZFGLLFQDNW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-31318
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-31318
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)