Merck
ENA156508295
Enamine
sodium 5-amino-4-hydroxy-7-sulfonaphthalene-2-sulfonate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
341.3
MDL番号:
Iupac Name
sodium 5-amino-4-hydroxy-7-sulfo-2-naphthalenesulfonate
Inchi Code
1S/C10H9NO7S2.Na/c11-8-3-6(19(13,14)15)1-5-2-7(20(16,17)18)4-9(12)10(5)8;/h1-4,12H,11H2,(H,13,14,15)(H,16,17,18);/q;+1/p-1
InChI Key
QPILZZVXGUNELN-UHFFFAOYSA-M
保管温度
RT
Salt Data
[Na+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-31300
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-31300
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)