Merck
ENA156508292
Enamine
4-chloro-7-fluoro-2,3-dihydro-1H-indole-2,3-dione
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
199.57
MDL番号:
Iupac Name
4-chloro-7-fluoro-1H-indole-2,3-dione
Inchi Code
1S/C8H3ClFNO2/c9-3-1-2-4(10)6-5(3)7(12)8(13)11-6/h1-2H,(H,11,12,13)
InChI Key
JGPDIMCZEPIIMI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-31297
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-31297