Merck
ENA156508083
Enamine
2-(2,6-dimethylpyrimidin-4-yl)acetonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
147.18
MDL番号:
mp
60-61
Iupac Name
(2,6-dimethyl-4-pyrimidinyl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C8H9N3/c1-6-5-8(3-4-9)11-7(2)10-6/h5H,3H2,1-2H3
InChI Key
GDTGZRWFBQLUQM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-31376
Melting Point
60-61
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-31376
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)