Merck
ENA156508072
Enamine
2-[(2-methylpropyl)amino]acetamide hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
166.65
MDL番号:
Iupac Name
2-(isobutylamino)acetamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H14N2O.ClH/c1-5(2)3-8-4-6(7)9;/h5,8H,3-4H2,1-2H3,(H2,7,9);1H
InChI Key
ZLUHXPGFOITQPN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-31326
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-31326
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)