Merck
ENA156508066
Enamine
6-methyl-4,12-dioxa-2,5-diazatricyclo[7.4.0.0,3,7]trideca-1(9),2,5,7-tetraen-13-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
204.19
MDL番号:
Iupac Name
3-methyl-5,6-dihydro-8H-isoxazolo[5,4-b]pyrano[4,3-e]pyridin-8-one
Inchi Code
1S/C10H8N2O3/c1-5-7-4-6-2-3-14-10(13)8(6)11-9(7)15-12-5/h4H,2-3H2,1H3
InChI Key
XOJJQEZKIJUHDQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-31254
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-31254
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)