Merck
ENA156508043
Enamine
3-bromo-2,5-dihydroxybenzaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
217.02
MDL番号:
Iupac Name
3-bromo-2,5-dihydroxybenzaldehyde
Inchi Code
1S/C7H5BrO3/c8-6-2-5(10)1-4(3-9)7(6)11/h1-3,10-11H
InChI Key
WKZWBCVHXZRSHP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-30919
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-30919