Merck
ENA155458157
Enamine
1-(pyrazin-2-yl)piperidine-3-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
207.23
MDL番号:
Iupac Name
1-(2-pyrazinyl)-3-piperidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H13N3O2/c14-10(15)8-2-1-5-13(7-8)9-6-11-3-4-12-9/h3-4,6,8H,1-2,5,7H2,(H,14,15)
InChI Key
DQZQBNKOVJNCRU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-30976
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-30976