Merck
ENA152121279
Enamine
3-chloro-6-methyl-4-(trifluoromethyl)pyridazine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
196.56
MDL番号:
Iupac Name
3-chloro-6-methyl-4-(trifluoromethyl)pyridazine
Inchi Code
1S/C6H4ClF3N2/c1-3-2-4(6(8,9)10)5(7)12-11-3/h2H,1H3
InChI Key
GQKUOLQXXLHNDM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-30691
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-30691