Merck
ENA152121228
Enamine
1-[(4-aminophenyl)methyl]pyrrolidine-2,5-dione
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
204.23
MDL番号:
Iupac Name
1-(4-aminobenzyl)-2,5-pyrrolidinedione
Inchi Code
1S/C11H12N2O2/c12-9-3-1-8(2-4-9)7-13-10(14)5-6-11(13)15/h1-4H,5-7,12H2
InChI Key
NOQQYOLOKNTPKK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-30616
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-30616