Merck
ENA152121047
Enamine
1-benzoylpyrrolidine-2-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
219.24
MDL番号:
Iupac Name
1-benzoylproline
Inchi Code
1S/C12H13NO3/c14-11(9-5-2-1-3-6-9)13-8-4-7-10(13)12(15)16/h1-3,5-6,10H,4,7-8H2,(H,15,16)
InChI Key
RQYKQWFHJOBBAO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-29915
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-29915
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)