Merck
ENA152120965
Enamine
4-(piperazine-1-sulfonyl)morpholine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
271.77
MDL番号:
Iupac Name
4-(1-piperazinylsulfonyl)morpholine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H17N3O3S.ClH/c12-15(13,10-3-1-9-2-4-10)11-5-7-14-8-6-11;/h9H,1-8H2;1H
InChI Key
RGPGMLOCLXQVBM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-30763
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-30763