Merck
ENA152120875
Enamine
3-amino-1,1,1-trifluorobutan-2-ol hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
179.57
MDL番号:
Iupac Name
3-amino-1,1,1-trifluoro-2-butanol hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H8F3NO.ClH/c1-2(8)3(9)4(5,6)7;/h2-3,9H,8H2,1H3;1H
InChI Key
VFMKPKXHRNKGGM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-29780
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-29780
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)