Merck
ENA150999034
Enamine
2-(3-methylphenyl)benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
212.25
MDL番号:
mp
97-98
Iupac Name
3'-methyl[1,1'-biphenyl]-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C14H12O2/c1-10-5-4-6-11(9-10)12-7-2-3-8-13(12)14(15)16/h2-9H,1H3,(H,15,16)
InChI Key
OISTUEPTMQFDTB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-29452
Melting Point
97-98
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-29452
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)