Merck
ENA150998910
Enamine
2-(3-methylbutanamido)benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
221.26
MDL番号:
Iupac Name
2-[(3-methylbutanoyl)amino]benzoic acid
Inchi Code
1S/C12H15NO3/c1-8(2)7-11(14)13-10-6-4-3-5-9(10)12(15)16/h3-6,8H,7H2,1-2H3,(H,13,14)(H,15,16)
InChI Key
DTQUMXBRQRHDIL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-28860
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-28860