Merck
ENA118036683
Enamine
7H-[1,3]dioxolo[4,5-g]cinnoline-3-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
218.17
MDL番号:
Iupac Name
[1,3]dioxolo[4,5-g]cinnoline-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H6N2O4/c13-10(14)7-1-5-2-8-9(16-4-15-8)3-6(5)11-12-7/h1-3H,4H2,(H,13,14)
InChI Key
FQKMAEWPSZEOIR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27683
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27683
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)