Merck
ENA117738082
Enamine
2-chloro-N-(4-methoxy-2-nitrophenyl)propanamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
258.66
MDL番号:
mp
63-64
Iupac Name
2-chloro-N-(4-methoxy-2-nitrophenyl)propanamide
Inchi Code
1S/C10H11ClN2O4/c1-6(11)10(14)12-8-4-3-7(17-2)5-9(8)13(15)16/h3-6H,1-2H3,(H,12,14)
InChI Key
ZRWAMGVKIUDXTG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23316
Melting Point
63-64
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23316