Merck
ENA117738028
Enamine
5-[(3,4-difluorophenyl)methyl]-1,3-thiazol-2-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
226.25
MDL番号:
Iupac Name
5-(3,4-difluorobenzyl)-1,3-thiazol-2-ylamine
Inchi Code
1S/C10H8F2N2S/c11-8-2-1-6(4-9(8)12)3-7-5-14-10(13)15-7/h1-2,4-5H,3H2,(H2,13,14)
InChI Key
HVSCSXQMDYDCSA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-28583
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-28583