Merck
ENA117737970
Enamine
1-(3-methylphenyl)cyclobutane-1-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
190.24
MDL番号:
Iupac Name
1-(3-methylphenyl)cyclobutanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H14O2/c1-9-4-2-5-10(8-9)12(11(13)14)6-3-7-12/h2,4-5,8H,3,6-7H2,1H3,(H,13,14)
InChI Key
SSPYKVRECSNVLY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-28291
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-28291