Merck
ENA117737838
Enamine
3-(1,1-dioxo-1lambda6,2-thiazolidin-2-yl)benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
241.27
MDL番号:
Iupac Name
3-(1,1-dioxido-2-isothiazolidinyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C10H11NO4S/c12-10(13)8-3-1-4-9(7-8)11-5-2-6-16(11,14)15/h1,3-4,7H,2,5-6H2,(H,12,13)
InChI Key
ULALUMQLLYCRCB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-25996
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-25996
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)