Merck
ENA116261810
Enamine
2-chloro-N-[2-(4-chlorophenoxy)ethyl]acetamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
248.11
MDL番号:
mp
87-88
Iupac Name
2-chloro-N-[2-(4-chlorophenoxy)ethyl]acetamide
Inchi Code
1S/C10H11Cl2NO2/c11-7-10(14)13-5-6-15-9-3-1-8(12)2-4-9/h1-4H,5-7H2,(H,13,14)
InChI Key
QNUCQOGPLCNZNB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23219
Melting Point
87-88
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23219