Merck
ENA116261760
Enamine
cyclopropyl[4-(pentyloxy)phenyl]methanone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
232.32
MDL番号:
Iupac Name
cyclopropyl[4-(pentyloxy)phenyl]methanone
Inchi Code
1S/C15H20O2/c1-2-3-4-11-17-14-9-7-13(8-10-14)15(16)12-5-6-12/h7-10,12H,2-6,11H2,1H3
InChI Key
RPFVGYMTPMYAQU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27288
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27288