Merck
ENA116261709
Enamine
2-benzylpyrrolidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
161.25
MDL番号:
Iupac Name
2-benzylpyrrolidine
Inchi Code
1S/C11H15N/c1-2-5-10(6-3-1)9-11-7-4-8-12-11/h1-3,5-6,11-12H,4,7-9H2
InChI Key
NKHMSOXIXROFRU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27254
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27254
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)