Merck
ENA112933501
Enamine
6-(1,3-benzothiazol-2-yl)cyclohex-3-ene-1-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
259.33
MDL番号:
Iupac Name
6-(1,3-benzothiazol-2-yl)-3-cyclohexene-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C14H13NO2S/c16-14(17)10-6-2-1-5-9(10)13-15-11-7-3-4-8-12(11)18-13/h1-4,7-10H,5-6H2,(H,16,17)
InChI Key
WWZWHMKDOILESF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26963
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26963
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)