Merck
ENA112933074
Enamine
5-[1-(difluoromethyl)-1H-1,3-benzodiazol-2-yl]-4-methyl-2,3-dihydro-1,3-thiazol-2-imine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
280.3
MDL番号:
Iupac Name
5-[1-(difluoromethyl)-1H-benzimidazol-2-yl]-4-methyl-1,3-thiazol-2-amine
Inchi Code
1S/C12H10F2N4S/c1-6-9(19-12(15)16-6)10-17-7-4-2-3-5-8(7)18(10)11(13)14/h2-5,11H,1H3,(H2,15,16)
InChI Key
QOJSEBIYDQUCKR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26949
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26949