Merck
ENA112933046
Enamine
N-{[(2-bromophenyl)carbamoyl]methyl}-2-chloroacetamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
305.56
MDL番号:
Iupac Name
N-[2-(2-bromoanilino)-2-oxoethyl]-2-chloroacetamide
Inchi Code
1S/C10H10BrClN2O2/c11-7-3-1-2-4-8(7)14-10(16)6-13-9(15)5-12/h1-4H,5-6H2,(H,13,15)(H,14,16)
InChI Key
DXGOKDOZJCNWHG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23106
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23106