Merck
ENA102117575
Enamine
3-(1H-pyrrol-1-yl)thiophene-2-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
193.23
MDL番号:
mp
169-171
Iupac Name
3-(1H-pyrrol-1-yl)-2-thiophenecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H7NO2S/c11-9(12)8-7(3-6-13-8)10-4-1-2-5-10/h1-6H,(H,11,12)
InChI Key
WSCYUZJLJQNLSQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26647
Melting Point
169-171
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26647
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)