Merck
ENA102117522
Enamine
3-bromo-5-chloro-2-ethoxyaniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
250.52
MDL番号:
Iupac Name
3-bromo-5-chloro-2-ethoxyaniline
Inchi Code
1S/C8H9BrClNO/c1-2-12-8-6(9)3-5(10)4-7(8)11/h3-4H,2,11H2,1H3
InChI Key
MDEFOEROVTUFGV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26640
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26640