Merck
ENA100801662
Enamine
2-chloro-N-[2-(4-methylphenoxy)phenyl]acetamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
275.73
MDL番号:
Iupac Name
2-chloro-N-[2-(4-methylphenoxy)phenyl]acetamide
Inchi Code
1S/C15H14ClNO2/c1-11-6-8-12(9-7-11)19-14-5-3-2-4-13(14)17-15(18)10-16/h2-9H,10H2,1H3,(H,17,18)
InChI Key
CMRNUXFLICWMJH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-24568
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-24568
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)