Merck
ENA100801509
Enamine
2-chloro-N-{[4-(diethylsulfamoyl)phenyl]methyl}acetamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
318.82
MDL番号:
Iupac Name
2-chloro-N-{4-[(diethylamino)sulfonyl]benzyl}acetamide
Inchi Code
1S/C13H19ClN2O3S/c1-3-16(4-2)20(18,19)12-7-5-11(6-8-12)10-15-13(17)9-14/h5-8H,3-4,9-10H2,1-2H3,(H,15,17)
InChI Key
ONRBIRIPRHONMI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23259
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23259
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)