Merck
ENA090493077
Enamine
2-chloro-N-{10,13-dioxa-4-thia-6-azatricyclo[7.4.0.0,3,7]trideca-1(9),2,5,7-tetraen-5-yl}acetamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
284.72
MDL番号:
Iupac Name
2-chloro-N-(6,7-dihydro[1,4]dioxino[2,3-f][1,3]benzothiazol-2-yl)acetamide
Inchi Code
1S/C11H9ClN2O3S/c12-5-10(15)14-11-13-6-3-7-8(4-9(6)18-11)17-2-1-16-7/h3-4H,1-2,5H2,(H,13,14,15)
InChI Key
PLSACAYSJPRTBK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-25375
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-25375
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)