Iupac Name
2-chloro-N-(2,5-difluorophenyl)propanamide
Inchi Code
1S/C9H8ClF2NO/c1-5(10)9(14)13-8-4-6(11)2-3-7(8)12/h2-5H,1H3,(H,13,14)
InChI Key
ZYPOIIOIZHDLCF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23340
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23340
最新バージョンのいずれかを選択してください: