Merck
ENA090493032
Enamine
2-chloro-N-(3-sulfamoylphenyl)propanamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
262.72
MDL番号:
Iupac Name
N-[3-(aminosulfonyl)phenyl]-2-chloropropanamide
Inchi Code
1S/C9H11ClN2O3S/c1-6(10)9(13)12-7-3-2-4-8(5-7)16(11,14)15/h2-6H,1H3,(H,12,13)(H2,11,14,15)
InChI Key
DFZNPPVFQVIWLO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23326
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23326