Merck
ENA087845066
Enamine
(1-phenylcyclopentyl)methanamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
175.27
MDL番号:
Iupac Name
(1-phenylcyclopentyl)methanamine
Inchi Code
1S/C12H17N/c13-10-12(8-4-5-9-12)11-6-2-1-3-7-11/h1-3,6-7H,4-5,8-10,13H2
InChI Key
SJWOFBVBNFLWLP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-24651
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-24651
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)