Merck
ENA087844834
Enamine
2-[3-oxo-6-(trifluoromethyl)-3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazin-2-yl]acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
291.25
MDL番号:
mp
236-237
Iupac Name
[3-oxo-6-(trifluoromethyl)-3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazin-2-yl]acetic acid
Inchi Code
1S/C11H8F3NO3S/c12-11(13,14)5-1-2-7-6(3-5)15-10(18)8(19-7)4-9(16)17/h1-3,8H,4H2,(H,15,18)(H,16,17)
InChI Key
WLSHAYCWYFPCFQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22112
Melting Point
236-237
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22112
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)