Merck
ENA069848656
Enamine
2-(1H-1,2,3-benzotriazol-1-yl)ethane-1-sulfonyl fluoride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
229.23
MDL番号:
Iupac Name
2-(1H-1,2,3-benzotriazol-1-yl)ethanesulfonyl fluoride
Inchi Code
1S/C8H8FN3O2S/c9-15(13,14)6-5-12-8-4-2-1-3-7(8)10-11-12/h1-4H,5-6H2
InChI Key
TXLZCFAYJDGTAC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23956
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23956