Merck
ENA069848603
Enamine
methyl 5-formyl-2-methylfuran-3-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
168.15
MDL番号:
mp
81-83
Iupac Name
methyl 5-formyl-2-methyl-3-furoate
Inchi Code
1S/C8H8O4/c1-5-7(8(10)11-2)3-6(4-9)12-5/h3-4H,1-2H3
InChI Key
WINMHOHYPKKTEM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23891
Melting Point
81-83
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23891