Merck
ENA066596051
Enamine
1-benzyl-3-(pyridin-3-yl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
263.3
MDL番号:
Iupac Name
1-benzyl-3-(3-pyridinyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C16H13N3O/c20-12-15-11-19(10-13-5-2-1-3-6-13)18-16(15)14-7-4-8-17-9-14/h1-9,11-12H,10H2
InChI Key
WLALNLLKMJDSEF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-16575
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-16575